Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg adw Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg adw was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 1240.00 CHF
Spezifikation
Name | Hepatitis B HBsAg adw Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Hepatitis B |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15969448
|
enQuireBio™
QP12125-20ug |
20 μg |
131.00 CHF
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15949448
|
enQuireBio™
QP12125-100ug |
100 μg |
203.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15959448
|
enQuireBio™
QP12125-1mg |
1 mg |
1240.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Hepatitis B HBsAg adw Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Hepatitis B | |
Untagged | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
P. pastoris | |
Sterile Filtered solution containing 20mM Phosphate Buffer, 154mM sodium chloride, pH 7.1. |