Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV VP3 Protein
A cDNA sequence encoding the HAV VP3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
244.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Name Hepatitis A HAV VP3 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Hepatitis A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15959408
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12113-100ug
100 μg
244.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15979408
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12113-500ug
500 μg
933.00 CHF
500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15969408
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12113-1mg
1 mg
1555.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Hepatitis A HAV VP3 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis A
Untagged
HAV VP3 protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM CBB, pH9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.