Learn More
enQuireBio™ Recombinant Feline IFNG Protein
A cDNA sequence encoding the IFNG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00 CHF - 7525.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 493965 |
---|---|
Name | IFNG Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IFNG |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15970219
|
enQuireBio™
QP12377-2ug |
2 μg |
131.00 CHF
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15950219
|
enQuireBio™
QP12377-10ug |
10 μg |
203.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15960219
|
enQuireBio™
QP12377-1mg |
1 mg |
7525.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
493965 | |
Research Use Only | |
IFNG | |
Feline | |
His | |
IFNG protein solution (1 mg/ml) containing PBS buffer (pH 7.4) and 10% glycerol. |
IFNG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQAMFFKE IEELKGYFNA SNPDVADGGS LFVDILKNWK EESDKTIIQS QIVSFYLKMF ENLKDDDQRI QRSMDTIKED MLDKLLNTSS SKRDDFLKLI QIPVNDLQVQ RKAINELFKV MNDLSPRSNL RKRKRSQNLF RGRRASK | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |