Learn More
enQuireBio™ Recombinant Canine LRG1 Protein
A cDNA sequence encoding the LRG1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 1555.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 611876
Name LRG1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol LRG1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15980889
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12582-2ug
2 μg
141.00 CHF
2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970889
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12582-10ug
10 μg
219.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15960889
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP12582-100ug
100 μg
1555.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
611876
Research Use Only
LRG1
Canine
Untagged
LRG1 protein filtered (0.4microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 20mM TRIS and 50mM NaCl, pH 8.0.
LRG1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Canine
MSPWSPERSQ SPGGLSSHLS KTLLLLLFSV ASAQGVTPDR DTCLVFPSSN GSSVSCHPPA KLPHHFPSDT VHLVVEFFNL TQLRPDTLQG VSNLQELHLS TNQLESLSPK LLLPVPLLKV LDLTRNALTQ LPPGLFRVSA ALHTLVLKEN RLEVLEPSWL CGLKALGHLD LSGNHLQTLP PGLLANVTAL RILDLSNNQL KTLPLDLLRG PLQLERLHLE GNRLQVLEEG LLAPQPGLRY LFLSDNKLAA VAAGAFRGLQ QLDMLDLSNN SLTSVPKGLW TSLGQPTRDM EDGFDISGNP WICDHNLDDL YRWLVANKDK MFSRNDTRCA RPEALKGQTL LEAAESH
Purity greater than 90% as determined by SDS-PAGE.