missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine PI3Ka Protein
A cDNA sequence encoding the PI3Ka was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13049-5ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PI3Ka Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
PI3Ka solution in 25mM HEPES, pH 8.0, 25mM NaCl, 2.5mM MgCl2 and 50% glycerol. |
5 μg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Bovine | |
Untagged | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur