Learn More
enQuireBio™ Recombinant Bovine HTF Protein
Recombinant Protein
131.00 CHF - 1015.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 280705
Name HTF Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol TF
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15990139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12351-50mg
50 mg
131.00 CHF
50 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15970139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12351-150mg
150 mg
203.00 CHF
150 Milligramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15980139
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12351-1gram
1 g
1015.00 CHF
1 Gramm
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Specifications
280705
Research Use Only
TF
Bovine
Untagged
The protein (1 mg/ml) was lyophilized with no additives.
HTF Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MRPAVRALLA CAVLGLCLAD PERTVRWCTI STHEANKCAS FRENVLRILE SGPFVSCVKK TSHMDCIKAI SNNEADAVTL DGGLVYEAGL KPNNLKPVVA EFHGTKDNPQ THYYAVAVVK KDTDFKLNEL RGKKSCHTGL GRSAGWNIPM AKLYKELPDP QESIQRAAAN FFSASCVPCA DQSSFPKLCQ LCAGKGTDKC ACSNHEPYFG YSGAFKCLME GAGDVAFVKH STVFDNLPNP EDRKNYELLC GDNTRKSVDD YQECYLAMVP SHAVVARTVG GKEDVIWELL NHAQEHFGKD KPDNFQLFQS PHGKDLLFKD SADGFLKIPS KMDFELYLGY EYVTALQNLR ESKPPDSSKD ECMVKWCAIG HQERTKCDRW SGFSGGAIEC ETAENTEECI AKIMKGEADA MSLDGGYLYI AGKCGLVPVL AENYKTEGES CKNTPEKGYL AVAVVKTSDA NINWNNLKDK KSCHTAVDRT AGWNIPMGLL YSKINNCKFD EFFSAGCAPG SPRNSSLCAL CIGSEKGTGK ECVPNSNERY YGYTGAFRCL VEKGDVAFVK DQTVIQNTDG NNNEAWAKNL KKENFEVLCK DGTRKPVTDA ENCHLARGPN HAVVSRKDKA TCVEKILNKQ QDDFGKSVTD CTSNFCLFQS NSKDLLFRDD TKCLASIAKK TYDSYLGDDY VRAMTNLRQC STSKLLEACT FHKP
Greater than 97.0% as determined by Cellulose Acetate.