Learn More
LL-Reagenzwasser, Lonza™
Artikelnummer. 11620451
Click to view available options
Menge:
100 ml
Routinemäßig überwacht und getestet, um alle USP-Anforderungen für WFI zu erfüllen. Lonza™ LAL-Reagenzienwasser ist äquivalent zu Wasser für bakteriellen Endotoxintest (BET).
Getestet, um Folgendes sicherzustellen:
  • Endotoxingehalt <0.005 EU/ml
  • Positive Product Control-Anforderung (PPC) für LAL-Reagenzienwasser von 75-150 %
  • Endotoxin-frei
  • Äquivalent zu Wasser für bakterielle Endotoxintests (BET).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Wasser
CAS 7732-18-5
Farbe Transparent, farblos
Schmelzpunkt 0.1 °C
Siedepunkt 100 °C
Summenformel H2O
Endotoxin <0.005 EU/ml
Löslichkeitsinformationen löslich
Molekulargewicht (g/mol) 18.01
Güte Äquivalent zu Wasser für bakterielle Endotoxintests (BET), Wasser für Injektionszwecke (WFI)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Kunststoffflasche (PETG) mit HDPE-Schraubverschluss
Dampfdruck 23 Mbar / 17.5hPa bei 20° C
Dichte 1 g/cm3
Menge 100 ml
Physikalische Form Flüssig