Learn More
DWK Life Sciences Standflasche Weithals, Kalk-Soda-Glas, Hals mit Normschliff
133.00 CHF gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
500 mL
1000 mL
Description
Eine maximale Gebrauchstemperatur von +100 °C wird empfohlen. Temperaturwechselbeständigkeit 30 K. Hydrolytische Klasse 3. Hinweis zur Verwendung von DURAN™ Glasstopfen mit Kalk-Natron-Glasflaschen: Wenn Flasche und Stopfen eine Temperaturdifferenz von mehr als 30 °C aufweisen, können die Glasstopfen verkleben!
- Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
- Besteht nur aus Glaskomponenten
- Tight closure due to standard ground joint
Specifications
Kapazität (metrisch) | 50 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von luftempfindlichen Reagenzien und Chemikalien; Aufbewahrung von hygroskopischen Flüssigkeiten, Pulvern und Granulaten |
Enthält | mit NS-Glasstopfen |
Material | Kalknatronglas |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 44 mm |