Learn More
Cytiva Ready-to-Go™ DNA Labeling Beads (-dCTP)
Ambient-temperature-stable, single-dose reaction spheres for labeling DNA to specific activities >109dpm/μg in as little as 5 min. using labeled dCTP
Marke:  Cytiva 27-9240-01
Artikelnummer. 10607475
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Labeling beads (from a buffered aqueous solution containing dATP, dGTP, dTTP, random nonamers [d(N)9] and Klenow fragment) and control DNA bead
Beschreibung
Beschreibung
  • Beads are predispensed in individual reaction tubes to eliminate the potential for cross-contamination
  • Beads reconstitute immediately upon addition of water or buffer to a final reaction volume of 50μL
  • DNA can be labeled in solution or in the presence of low melting point agarose
  • Reaction mixtures efficiently incorporate 32P- or 35S-labeled dCTP
  • Each reaction is capable of labeling between 10ng and 1μg of linearized DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DNA labeling bead can be used with Either 32P or 35S labeled dCTP
Labeling beads and control DNA bead
20