Learn More
Lenz Laborglasintrumente Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 06011137
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Graduierung
- Mit Laborflansch (LF)
- Mit Nut, mit flachem Boden
- Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinden GL 14 /GL 18 oder Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
- Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, andere Größen auf Anfrage
- Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
0,1 l | |
135 mm | |
Je 1 |
Duran Glas | |
Laborflansch 60 LF, Verbindungsstück KF 15 |