Learn More
Lenz Laborglasintrumente Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 06010249
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10515880
  • 845.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Graduierung
  • Mit Laborflansch (LF)
  • Mit Nut, mit flachem Boden
  • Mit zwei Verbindungsstücken (mit Gewinden GL 14 /GL 18 oder Kugelflanschen KF 15 /KF 25)
  • Hergestellt aus DURAN™ Schläuchen, andere Größen auf Anfrage
  • Lieferung mit 2 Kunststoffoliven GL14/18 und Schraubverschlüssen
Spezifikation
Spezifikation
0,25 l
Duran Glas
160 mm
Laborflansch 100 LF, Verbindungsstück GL 18