Learn More
Applied Biosystems™ Reaction Vessel, 8 mL, RTF version
Für die Peptid-Synthesizer der Modelle 430A und 431A ist jetzt ein neues Reaktionsgefäß erhältlich.
Marke: Applied Biosystems™ 401571
Beschreibung
Dieses neue Gefäß verwendet Filter mit Laschen, die in die Kantenvertiefung an der Gefäßinnenseite eingesetzt werden. Die Verschlusskappen des neuen Gefäßes verfügen über einen O-Innenring, der die Primärdichtung zwischen Gefäß, Filter und Kappe bildet. Bei diesen Gefäßen muss die Seite der Vortexerhaltung geändert werden, um das Gefäß aufzunehmen und ein geschirmtes Vortexerlager einzubauen. Diese Konstruktionsänderungen beheben die bekannten Schwierigkeiten bei der Montage der Reaktionsgefäße.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
433 A Peptid-Synthesizer | |
Bei Raumtemperatur lagern. | |
8 mL |
Reaktionsgefäß | |
Raumtemperatur |