Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodule
Führen Sie Derivatisierungen und andere Reaktionen im kleinen Maßstab zuverlässig und mit Leichtigkeit durch.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18822
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11511064
  • 2100.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmodul können Sie Derivatisierungen und andere Reaktionen im kleinen Maßstab zuverlässig und mit Leichtigkeit durchführen. Dieses Modul besitzt Trockenblockheizungen, die eine einheitliche, stabile Heizleistung mit einem Temperaturbereich von 10 bis 200 °C gewährleisten. Das Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul ist in vier Ausführungen verfügbar — als Einfachblock- oder Dreifachblock-Modell, jeweils nur mit Heizfunktion oder mit Heiz- und Rührfunktion. Dieses vielseitige System ist mit einer Reihe von austauschbaren Zubehörteilen kompatibel und ist ideal für Anwendungen an kleinen Proben für eine Vielzahl von Applikationen.
Ideale Anwendungen
  • Allgemeine Probeninkubation und -verdampfung in verschiedenen Röhrchengrößen
  • Derivatisierungsreaktionen (Silylierung, Alkylierung und Acylierung) für die GC-Probenvorbereitung
  • Proteinhydrolyse und Vakuumhydrolysereaktionen für die Aminosäurenanalyse mittels HPLC
Zusätzliche Funktionen
  • LED-Anzeige: Abstimmung der digitalen Anzeige mit dem Thermometer im Block, um den Temperatursollwert zu kalibrieren
  • Modulares Design: Austausch der Aluminiumblöcke und Fläschchen, Anschließen eines kompatiblen Verdampferverteilers
  • Vier Ausführungen: Einfachblock- und Dreifachblock-Modelle, jeweils nur mit Heizfunktion oder mit Heiz- und Rührfunktion
  • Optionale Temperaturkontrolle im Block mittels Remote-Temperatursonde, eines optionalen Zubehörteils zur Temperaturregulierung von Block-Wells oder Probenröhrchen
Vollständiges Reacti-Therm Proben-Derivatisierungssystem
Das Derivatisierungssystem kann Heiz-, Rühr- und Verdampfungsfunktionen in einem vielseitigen, modularen System kombinieren, das sich leicht in Ihre Anwendung einbinden lässt.
  • Reacti-Therm Heiz- und Rührmodul
  • Reacti-Vap Verdampfermodul
  • Reacti-Blöcke, Reacti-Vial Magnetrührer und Reacti-Vial kleine Reaktionsröhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Einzelblock-Heizmodul
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.