Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ RC6 Chemie-HYBRID-Vakuumpumpe
Für Anwendungsbereiche mit Feinvakuum
Marke: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20698560
Beschreibung
Vereint die Technologie von Drehschieber- und Membran-Vakuumpumpen und wird beim Gefriertrocknen und der Molekulardestillation eingesetzt. Der Wartungsaufwand ist wesentlich geringer und es fällt nicht so viel gefährlicher Ölabfall an. Die Chemiemembranpumpe dient als Unterstützung der Drehschieberpumpe. Bei dieser Konfiguration befindet sich das Pumpenöl in einem Vakuum, wodurch weniger Lösungsmitteldämpfe im Pumpenöl kondensieren und daher bis zu 90 % weniger Ölwechsel nötig sind als bei konventionellen Drehschieberpumpen.
- Saugleistung: 4.1 cfm
- Endvakuum: 4 × 10-4 mbar
- Die unbehinderte Einlassöffnung mit hoher Durchflussrate sorgt für hohe Durchflussraten unter Vakuum
- Lieferung mit integriertem Ölnebelfilter
Bestellinformation
Abmessungen: (L x B x H) 20 x 12 x9 in. (51 x 30.5 x 23 cm). Nettogewicht: 53 lbs. (24.2 kg).
Spezifikation
0.5 hp | |
GKF 1000i Kühlfalle, Ölnebelfilter, Ventil, T-Verbindung, Gasballast | |
UL | |
Gehäuse RC6 | |
CEE | |
53.3 lb. | |
104 °F | |
12 °C | |
Gefriertrockner, Tisch-Zentrifugalkonzentratoren und andere Niedertemperaturverdampfungen von Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt, Molekulardestillationen | |
9 Zoll | |
20 in. | |
12 in. | |
1,1 bar |
2.6/2.7 A | |
1500 bis 1800 | |
230 V, 50/60 Hz | |
50 dbA | |
-10 bis 60 °C | |
24.2 kg | |
40 °C | |
3,5/4,1 CFM | |
50/60 Hz | |
23 cm | |
51 cm | |
40 | |
230 V |