Learn More
Velp Scientifica™ RC2 Heizplatte
Heizplatte mit zwei Positionen, mit Aluminiumdeckel und Temperaturregelung.
Marke: Velp Scientifica™ F20700430
466.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Form:Rund; Größe:5,3 in. Durchm.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung durch eine mit einer Aluminiumlegierung beschichtete Heizplatte
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien
- Maximale Temperatur 370 °C
- Für Kolben bis 15 Liter (Ø 135 mm Heizplatte)
- Steuertafel mit IP 42 konformem Schutz vor Verschüttung von Flüssigkeiten durch eine Ablaufrinne
- Auswahl zwischen Netzspannung-/Frequenzmodell
- Bedienfeld gegen Verschütten abgeschirmt
- Entwickelt für die längste Lebensdauer und mit 3 Jahren Garantie
Spezifikation
Mit Epoxidharz lackiertes Aluminium+ | |
Heizplatte | |
2 | |
230 V | |
5,3 Zoll Durchm. | |
7.3 lb. | |
246 mm | |
340 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 1200 W | |
Gehäuse RC2 |
246 mm x 340 mm x 90 mm | |
15 L | |
Rund | |
Aluminiumlegierung | |
Raumtemperatur bis 370 °C | |
90 mm | |
3,3 kg | |
1200 W | |
50/60 Hz |