Learn More
Emma Safety Footwear Ray S3 Shoe
The Ray has everything you would expect from a safety shoe; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions, all day long.
Marke: Emma Safety Footwear MM72556848
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasserdicht
- Der Allrounder unter den Sicherheitsschuhen: Extrem sicher und bequem, zu 100 % metallfrei und wasserdicht.
- Der Ray Schuh hat alles, was Sie von einem Sicherheitsschuh erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen, den ganzen Tag.
- Dieser Schuh verfügt über eine vollständig wasserfeste Membran, sodass Sie sich keine Sorgen über nasse Füße machen müssen.
- So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
- Die Reflexionselemente am Schuh sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, die Gripforce Außensohle für maximalen Halt.
- Der besonders coole Carbon-Look an der Seite des Obermaterials verleiht dem Schuh einen sportlichen Look.
- Er ist in 2 Breiten (D und XD) erhältlich.
- EMMA Ray (Halbschuhe) und EMMA Ryan (hohe Form).
- Diese Modelle verfügen über alle Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh bieten kann:
- S3
- Wasserfest mit DryShield Membran.
- Erhältlich in den Größen 36 bis 48.
- Mit serienmäßiger Zehenschutzkappe und vollständig metallfrei.
- Sportlicher Look.
- Standardmäßig in 2 Breiten erhältlich: D und XD.
- Vorteile der Metallfreiheit:
- Geringeres Gewicht
- Elganteres Fußabrollen durch Vlies-Rutschschutz (anstelle einer Stahlplatte)
- Weniger kälteleitend unter sehr kalten Bedingungen
- Weniger Kratzrisiko an Objekten, da
- der Schuh keine Metallteile aufweist (wichtig z. B. in der Automobilindustrie)
- Nachhaltige Herstellung
- Die Welt verändert sich rasant, und auch industrielle Prozesse wirken sich negativ auf die Umwelt aus.
- Erfahren Sie, wie EMMA nachhaltig produziert, einschließlich seiner metallfreien Sicherheitsschuhe.
- Industrie
- Chemische Industrie
- Metallindustrie
- Bauwesen und Technologie
- Fertigung
- Natur und Umwelt
- Sicherheitsschuh
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Spezifikation
Schnüre | |
Antibakterielle Hydro-Tec/DryShield-Membran | |
48 | |
Extrabreit | |
S3 |
Schwarz | |
Leder | |
ISO 20345:2011 | |
Ja |