Learn More
Emma Safety Footwear Ray S3 Shoe
The Ray has everything you would expect from a safety shoe; rugged and durable with all day long comfort and protection for your feet in all conditions, all day long.
Brand:  Emma Safety Footwear MM72556847
 View more versions of this product
Product Code. 17502516
  • 137.00 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 30-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
  • Wasserdicht
  • Der Allrounder unter den Sicherheitsschuhen: Extrem sicher und bequem, zu 100 % metallfrei und wasserdicht.
  • Der Ray Schuh hat alles, was Sie von einem Sicherheitsschuh erwarten würden: Er ist robust und langlebig bei ganztägigem Komfort und Schutz für Ihre Füße unter allen Bedingungen, den ganzen Tag.
  • Dieser Schuh verfügt über eine vollständig wasserfeste Membran, sodass Sie sich keine Sorgen über nasse Füße machen müssen.
  • So können Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren.
  • Die Reflexionselemente am Schuh sorgen für gute Sichtbarkeit im Dunkeln, die Gripforce Außensohle für maximalen Halt.
  • Der besonders coole Carbon-Look an der Seite des Obermaterials verleiht dem Schuh einen sportlichen Look.
  • Er ist in 2 Breiten (D und XD) erhältlich.
  • EMMA Ray (Halbschuhe) und EMMA Ryan (hohe Form).
  • Diese Modelle verfügen über alle Eigenschaften, die ein Sicherheitsschuh bieten kann:
    • S3
    • Wasserfest mit DryShield Membran.
    • Erhältlich in den Größen 36 bis 48.
    • Mit serienmäßiger Zehenschutzkappe und vollständig metallfrei.
    • Sportlicher Look.
    • Standardmäßig in 2 Breiten erhältlich: D und XD.
  • Vorteile der Metallfreiheit:
    • Geringeres Gewicht
    • Elganteres Fußabrollen durch Vlies-Rutschschutz (anstelle einer Stahlplatte)
    • Weniger kälteleitend unter sehr kalten Bedingungen
    • Weniger Kratzrisiko an Objekten, da
    • der Schuh keine Metallteile aufweist (wichtig z. B. in der Automobilindustrie)
  • Nachhaltige Herstellung
    • Die Welt verändert sich rasant, und auch industrielle Prozesse wirken sich negativ auf die Umwelt aus.
    • Erfahren Sie, wie EMMA nachhaltig produziert, einschließlich seiner metallfreien Sicherheitsschuhe.
  • Industrie
    • Chemische Industrie
    • Metallindustrie
    • Bauwesen und Technologie
    • Fertigung
    • Natur und Umwelt
  • Sicherheitsschuh
    • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
Specifications
Specifications
Schnüre
Antibakterielle Hydro-Tec/DryShield-Membran
47
Extrabreit
S3
Schwarz
Leder
ISO 20345:2011
Ja
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers