missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Ratten-RAB3d (aa 1 bis 18), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP144
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ratte-Rab 3D (Reste 1 bis 18) synthetisches Peptid, PEP-144, von Invitrogen.
PEP-144 ist ein 18 synthetisches Aminosäure-Peptid, dessen Sequenz Rückständen 1-18 des Ratte-Rab 3D. Die Sequenz dieses Peptids ist (Amino zu Carboxy-Terminus): M (1)-A-S-A-S-E-P-P-A-S-P-R-D-A-D-Q-N (18) Dieses Peptid kann für Neutralisierungs- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt reagiert, und Ratte-Rab 3D, Katalog# PA1-773 verwendet werden. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid (ca. 70-fach) und ermöglicht die kompetitive Hemmung von Antikörper-Protein-Bindungsreaktionen. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.Spezifikation
140665 | |
gereinigt | |
Ratten-RAB3d (aa 1 bis 18) | |
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Lyophilisiert | |
Regelung | |
Ja | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Ratte | |
Q63942 | |
0.5 mg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
Peptid ohne Konservierungsmittel | |
Rab3d | |
Kein Konservierungsmittel | |
50 μg | |
M(1)-A-S-A-S-E-P-P-A-S-P-R-D-A-A-D-Q-N(18) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur