Learn More
Invitrogen™ Ratten-Leptin-Rezeptor (aa 577 bis 594), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke:  Invitrogen™ PEP014
Artikelnummer. 11574670
  • 240.00 CHF / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Leptin-Rezeptor (OB-R) (Reste577  bis 594), synthetisches Peptid, PEP-014, von Invitrogen.
PEP-014 ist ein synthetisches Peptid aus 18 Aminosäuren (Aminosäuren 577 bis 594), dessen Sequenz aus der extrazelluläre Domänen des Leptin-Rezeptors (OB-R) stammt. Die Sequenz dieses Peptids lautet (von Amino- zu Carboxy-Terminus): K-E-I-Q-W-K-T-H-E-V-F-D-A-K-S-K-S-A Dieses Peptid kann für Neutralisations- und Kontrollexperimente mit dem polyklonalen Antikörper, der mit diesem Produkt und dem Leptin-Rezeptor (OB-R) reagiert, verwendet werden, Katalog # PA1 bis 053. Die Verwendung einer Lösung mit gleichem Gewicht pro Volumeneinheit von Peptid und entsprechendem Antikörper führt zu einer Lösung mit einem großen molaren Überschuss an Peptid, das kompetitiv an den Antikörper binden kann. Mit 0.1 ml destilliertem Wasser rekonstituieren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
24536
gereinigt
Ratten-Leptin-Rezeptor (aa 577  bis 594)
-°° C, Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden
Lyophilisiert
Regelung
Ja
Peptid
RUO - research use only
Ratte
Q62959
0.5 mg/ml
Synthetisches Peptid
Peptid ohne Konservierungsmittel
Lepr
Kein Konservierungsmittel
50 μg
K - E - I - Q - W - K - T - H - E - V - F - D - A - K - S - K - S - A