Learn More
Labconco™ RapidVap Borosilikatglasröhrchen mit Schaft, 600 ml
Zur Verwendung mit RapidVap N2 Verdampfungssystemen mit Cool-Zone. Labconco™ RapidVap 600 ml-Borosilikatglasröhrchen mit Schaft sind Röhrchen mit flachem Boden, die einen 3 ml-Endpunkt für die Verwendung mit Cool-Zone-terminierten Endpunktbestimmungen aufweisen. 8/Packung
Marke: Labconco™ 7913608
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit RapidVap N2 Verdampfungssystemen
- Nicht kompatibel mit RapidVap N2/48 (keine aufgesetzten Glaswaren verwendbar)
- Die Schäfte sind für die Verwendung mit Cool-Zone-terminierten Endpunktbestimmungen ausgelegt
- Bessere Passform und Wärmeübertragung für schnellere Verdampfungsraten
- Um die Verdampfungszeit zu minimieren, sollte das Röhrchen mit dem richtigen Endpunktschaft verwendet werden
- Röhrchen mit flachem Boden eignen sich für Anwendungen, bei denen Proben zur Trocknung entnommen werden
- Gesamtfassungsvermögen: 600 ml; Probenvolumen: 450 ml; Endpunktvolumen: 3 ml
- Graduierung: 250 bis 450 ml in 25 ml-Schritten, 1 ml-Markierungen im Stiel
- Packung mit je 8 Röhrchen
Spezifikation
Durchsichtig | |
RapidVap N2 Verdampfungssysteme | |
600 ml |
Flacher Boden, mit Endpunkt, graduiert | |
Borosilikatglas |