Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ STR System
Identifizieren Sie Streptokokken und verwandte Gattungen in nur vier Stunden mit diesem schnellen Identifizierungssystem, das auf Enzymtechnologie basiert.
Marke: Thermo Scientific™ R8311003
282.18 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Identifizieren Sie Streptokokken und verwandte Gattungen in nur vier Stunden mit dem Thermo Scientific™ RapID™ STR System, einem auf Enzymtechnologie basierenden Identifizierungssystem.
Das RapID STR System ist eine qualitative Mikromethode mit konventionellen und chromogenen Substraten für die Identifizierung medizinisch relevanter Streptokokken und verwandten Organismen, die aus human-klinischen Proben isoliert wurden.- Inokulation in einem Schritt – verkürzteVorbereitungszeit für eine höhere Produktivität
- Manuelle mikrobiologische Identifizierung leicht gemacht – kein Öl, kein Pipettieren, keine 24-Stunden-Inkubation
- Vierstündige Inkubation* – schnellere Ergebnisse für eine schnellere Reaktion
- Gängiges Verfahren – geringerer Materialverbrauch spart Zeit und Geld
- Sichtbare Farbreaktionen – geringere Subjektivität vermindert die Zahl von Wiederholungstests
- Bessere Berichterstattung – mehr Inhalt, verbesserte Updates
*Zweistündige Inkubation für RapID SS/u.
Ein transparentes Kunststoff-Testsystem, das Kavitäten mit imprägnierten Substraten enthält, für die Beimpfung einer definierten Bakteriensuspension. Die Bakteriensuspension in der RapID Inokulationsflüssigkeit herstellen, anschließend in das Testsystem geben, um die Testreaktionen in jeder Kavität starten zu können.
Nach der Inkubation wird jeder Vertiefung anhand einer Farbentwicklung auf Reaktivität untersucht. In einigen Fällen müssen den Vertiefungen Reagenzien hinzugefügt werden, um eine Farbänderung auszulösen. Das resultierende Muster von positiven und negativen Werten dient als Grundlage für die Identifizierung des Testisolats durch den Vergleich der Testergebnisse mit Reaktivitätsmustern in einer Datenbank oder über ein computergeneriertes Code-Compendium (ERIC).
Erforderlich:
RapID Inokulationsflüssigkeit (R8325102).
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Ja | |
1 Box |
RapID STR System | |
Streptokokken und verwandte Gattungen | |
20 Panels/Kit |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.