Learn More
Ohaus™ Ranger™ 7000 Tischwaage
Mit hoher Auflösung, großem Display, vielen Anwendungsmodi und Verbindungsoptionen sowie großem Speicher.
Marke:  Ohaus™ 30088846
Artikelnummer. 15663844
  • 1625.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erweiterte Funktionen für industrielles Wiegen der nächsten Generation
  • Schnelle Leistung und Zertifizierungen der Handelszulassung gewährleisten genaue Ergebnisse
  • Die robuste Industrie- und Modulbauweise sorgt für flexible und stabile Einsetzbarkeit
  • Modernste SmarText™ Software
  • Standardkonnektivität mit flexiblen Optionen
  • Druckvorlagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
12 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
USB (im Lieferumfang enthalten), RS232 (im Lieferumfang enthalten), 2. RS232 (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
15 kg
0,200000 g
0,400000 g
Gehäuse R71MD15-EU
467,00 x 377,00 x 128,000 mm
467,00 mm
14,90 in.
377 mm
128,000 mm
467,00 mm
Nicht anwendbar
Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige
TFT-Grafik-LCD, vollfarbige WQVGA-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit
USB, RS232, Abdeckung während der Verwendung, Wechselstromadapter (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
Plattform aus Edelstahl
467,00 x 377,00 mm
18,40 in.
311 mm
377,00 mm
5,00 in.
18,40 in.
100/240 VAC 50/60 Hz Universalnetzteil, wiederaufladbarer Lithium-Akku (optional)