Learn More
Ohaus™ Ranger™ 7000 Tischwaage
Mit hoher Auflösung, großem Display, vielen Anwendungsmodi und Verbindungsoptionen sowie großem Speicher.
Marke:  Ohaus™ 30088834
4365.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15653844
  • 4875.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Erweiterte Funktionen für industrielles Wiegen der nächsten Generation
  • Schnelle Leistung und Zertifizierungen der Handelszulassung gewährleisten genaue Ergebnisse
  • Die robuste Industrie- und Modulbauweise sorgt für flexible und stabile Einsetzbarkeit
  • Modernste SmarText™ Software
  • Standardkonnektivität mit flexiblen Optionen
  • Druckvorlagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
9 Stunden mit wiederaufladbarer Batterie
USB (im Lieferumfang enthalten), RS232 (im Lieferumfang enthalten), 2. RS232 (als Zubehör erhältlich), Ethernet (als Zubehör erhältlich)
15 kg
0,100000 g
0,200000 g
Gehäuse R71MHD15-EU
467,00 x 377,00 x 128,000 mm
467,00 mm
14,90 in.
377 mm
128,000 mm
467,00 mm
AutoCal™ – Automatisch
Modulares Design, Druckgussgehäuse, abnehmbare Edelstahlplattform, integrierter Waagenhaken, Menüverriegelungsschalter, Füllstandsanzeige
TFT-Grafik-LCD, vollfarbige WQVGA-Grafikanzeige, anwendergesteuerte Helligkeit
USB, RS232, Abdeckung während der Verwendung, Wechselstromadapter (Akku nicht im Lieferumfang enthalten)
Plattform aus Edelstahl
467,00 x 377,00 mm
18,40 in.
311 mm
377,00 mm
5,00 in.
18,40 in.
100/240 VAC 50/60 Hz Universalnetzteil, wiederaufladbarer Lithium-Akku (optional)