Learn More
Invitrogen™ Rainbow Calibration Particles
Rainbow Calibration Particles werden zum Kalibrieren von Durchflusszytometern verwendet.
Marke:  Invitrogen™ A34305
Artikelnummer. 15940443
  • 435.00 CHF / 5 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Partikelmischung weist folgende Merkmale auf:
• 8 verschiedene Fluoreszenzintensitäten
• Anregung nach Wellenlängen im Bereich von 365–650 nm
• Partikelgrößen von 3,0–3,4 µm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Rainbow Kalibrierpartikel
3 bis 3,4 μm
5 ml
Diverse Farben
107 Partikel/ml, bei 2 °C bis 8 °C lagern
Raumtemperatur