Learn More
Fisherbrand™ Strahlungsband
Zur Kennzeichnung radioaktiver Bereiche und Gefäße.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12377167
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Bezeichnet radioaktive Bereiche und Gefäße
Spezifikation
Spezifikation
1 Rolle
25 mm
216 ft.
Strahlungsband
0,98 in.
Radioaktive Bereiche
66 m