Learn More
Fisherbrand™ RADIATION CABINET BETA WORKSTATION
Diese Unqiue Cleaver Scientific Schränke bieten einen großen ergonomischen Arbeitsbereich und eine Sitz- oder Stehposition für ungehinderte Sicht, und eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Cleaver Scientific Schränke bieten eine praktische Umgebung und kompletten Rundumschutz für die Arbeit mit Beta- und Gamma-emittierenden Isotopen
- Jede Werkbank’ mit Abmessungen von 49 x 55 x 37 cm bietet einen großen Arbeitsbereich, ohne die Sicht zu beeinträchtigen, entweder in stehender oder sitzender Position
- An der Rückseite des Schranks befindet sich eine Öffnung
- Die Rückseite verfügt über einen Pipettenhalter, um die Arbeitsfläche frei zu halten
- Das Gerät kann radioaktive Materialien lagern, wenn die Scharniertüren geschlossen sind
- Diese Bänke sind kompatibel mit 68 x 54-cm-Tabletts, CSR-TY4, CSR-TW4 und CSR-TO 4
- Großer ergonomischer Arbeitsbereich, vollständig umschlossen, sitzende oder stehende Position für ungehinderte Sicht, Rundumschutz für den Anwender
Spezifikation
490 x 550 x 370 mm | |
Beta- und gammaemittierende Isotope | |
Strahlenschutzbehälter |