Learn More
Fisherbrand™ Gammastrahlenschutzbehälter
Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind in einem einzigartigen Design mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf. Eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope
Marke:  Fisherbrand™ CSR-STOREG
Artikelnummer. 12397197
  • 1590.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Behälter aus festem Acryl zur Lagerung und zum Transport von 24 x 1.5 ml- und 15 x 0.5 ml-Röhrchen, 150 mm x 120 mm x 70 mm Fisherbrand
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
  • Gamma-Speicher-/Transportblock (7 x 15 x 12 cm)
Spezifikation
Spezifikation
7 x 15 x 12 cm
Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Aufbewahrungsboxen für Gefahren- und radioaktive Materialien