Learn More
Memmert™ Einsatzgestell für Schüttelvorrichtung für 117 Reagenzgläser
Rack for shaking device for 25 test tubes
141.00 CHF
Spezifikation
Typ | Gestell für Schüttelgerät für 45 Reagenzgläser 32 mm |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 32 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17150315
|
Memmert™
WTB15B48820 |
WTB15 |
141.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17150345
|
Memmert™
WTB24B48820 |
WTB24 |
141.00 CHF
1 Stück |
N/A | |||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
Beschreibung
- Rack for shaking device for test tubes
- Accessory
Spezifikation
Gestell für Schüttelgerät für 45 Reagenzgläser 32 mm | |
32 mm |