Learn More
MP Biomedicals™ Kaninchenserum
Dieses Kaninchenserum wird aus dem Blut gesunder erwachsener Tiere gewonnen.Kaninchenserum wird zur Unterstützung von Borrelia burgdorferi-Kulturen, dem Erreger der Lyme-Krankheit, verwendet.
Marke:  MP Biomedicals™ 092941154
Artikelnummer. 17388573
  • 253.34 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 25-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Dieses Kaninchenserum wird aus dem Blut gesunder erwachsener Tiere gewonnen und zur Unterstützung von Kulturen von Borrelia burgdorferi, dem Erreger der Lyme-Krankheit, verwendet.
Nutzungshinweis:Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical™ nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Erwachs.
Flüssig
500 ml
Steril
Unterstützen Kulturen von Borrelia burgdorferi
Rabbit
Kaninchenserum
4 bis 6,6 g/dl
0,2 μm Filtration