Learn More
Rabbit IgG control Rabbit, CoraLite 594, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech CL594-30000-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17791399
  • 129.00 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rabbit IgG control Polyclonal antibody apecifically detetects Rabbit IgG control antigen in Samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Rabbit IgG control
Polyclonal
CoraLite 594
Rabbit
Primary
Liquid
Flow Cytometry
1000 ug/mL
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
20 μL
Store at -20°C. Avoid exposure to light.