Learn More
Brady™ M710 R6600 Serie Drucker-Farbband für M710 und BMP71
Die einrastbaren Druckerbänder der Serie M710 ermöglichen einen 5-sekündigen Farbbandwechsel ohne Kalibrierung, Einfädeln, Abfall oder Probleme, und die Tinte zeigt immer in die richtige Richtung!
Marke:  Brady™ 174563
Artikelnummer. 17849204
  • 104.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Farbbänder der M710 Serie rasten einfach ein und ermöglichen einen Wechsel des Farbbands in fünf Sekunden. Keine Kalibrierung, kein Einfädeln, kein Abfall, keine Probleme. Die Druckfarbe ist immer richtig ausgerichtet.
  • Einfarbiges Farbband zum Bedrucken eines Etiketts mit einer Farbe
  • Das Harz-Farbband der R6600 Serie bietet in Kombination mit dem passenden Etikettenmaterial von Brady™ eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Abrieb.
  • Für das Drucken von Schrumpfschläuchen von Brady™ empfohlen, einschließlich der Materialnummern B-342, B-7641, B-7642, B-7646 und B-7647
  • Separate Farbbandkassetten der M710 Serie lassen sich ganz einfach in den Drucker einsetzen.
  • Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
Drucker-Farbband
Brady M710 Drucker, BMP71 Etikettendrucker
150 ft.
13,59 in.
Nicht autoklavierbar
Patrone, Farbband
M7-187-175-342
Schwarz
Harz
5 cm
150 ft. x 2 in.
Unsteril
1.6 kg