Learn More
(R)-(-)-Tetrahydrofurfurylalkohol, ≥ 98 %
Artikelnummer. 11339585
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22415-59-4
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD03093085
InChI-Schlüssel BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Synonym r-tetrahydrofurfuryl alcohol, r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2-furanmethanol, tetrahydro-, 2r, 2r-oxolan-2-yl methanol, r---tetrahydrofurfuryl alcohol, 2r-oxolan-2-ylmethanol, r---tetrahydrofurfurylalcohol, 2r-tetrahydrofuran-2-yl methanol, 2r-2-oxolanyl methanol, r-tetrahydrofuran-2-methanol
PubChem CID 6931745
IUPAC-Name (Oxolan-2-yl)methanol
SMILES OCC1CCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Dichte 1.053
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.452
Menge 250 mg
Beilstein 79846
Optische Drehung −2.3° (Neat)
Formelmasse 102.13
Reinheit (%) ≥98%