Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 130 for Human MMP-9
For use with catalog numbers DMP900, SMP900, PDMP900
Marke:  R&D Systems™ QC130
Artikelnummer. 18715098
  • 227.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
4318
1 Each
MMP-9
Control