Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human IL-6
For use with catalog numbers Q6000B, SQ6000B, and PQ6000B
Marke: R&D Systems™ QC193
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
3569 | |
1 Each |
IL-6 | |
Control | |
Human |