missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(+)-Piperazin-2-Carbonsäure-Dihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11421450
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 126330-90-3
Summenformel C5H12Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 203.063
MDL-Nummer MFCD03840829
InChI-Schlüssel WNSDZBQLMGKPQS-RZFWHQLPSA-N
Synonym r-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, r-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, r-+-2-piperazinecarboxylic acid dihydrochloride, 2r-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, r-piperazine-2-carboxylic acid 2hcl, 2-r-piperazine carboxylic acid 2hcl, r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, 2-piperazinecarboxylic acid, dihydrochloride, 2r, 2r-+-piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride, ksc496a5h
PubChem CID 12680090
IUPAC-Name (2R)-Piperazin-2-carbonsäure;dihydrochlorid
SMILES C1CNC(CN1)C(=O)O.Cl.Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (R)-(+)-Piperazine-2-carboxylic acid dihydrochloride
Schmelzpunkt ∼265°C
Menge 1 g
Formelmasse 203.07
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'