Learn More
R&D Systems™ Parameter Immunoassay Control Set 1010 for Corticosterone
For use with catalog number KGE009
Marke: R&D Systems™ QC205
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. | |
Control | |
Multi-species |
Corticosterone | |
Je 1 |