Learn More
(R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-Ferrocenylethylamin (L)-Tartrat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11441130
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel C18H25FeNO6
MDL-Nummer MFCD09953453
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-(-)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine (L)-tartrate
Schmelzpunkt 129°C to 131°C
Menge 1 g
Optische Drehung +14° (c=1 in Methanol)
Formelmasse 407.26
Reinheit (%) 95%