Learn More
(R)-N-FMOC-α-methylphenylalanin Sesquihydrat, 98 %, 98 % ee, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
100 mg
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-N-FMOC-α-Methylphenylalanine sesquihydrate |
Namenshinweis | 98% ee |
CAS | 152436-04-9 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 79°C to 104°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Enantiomerenüberschuss | 98.0% min. |
Infrarotspektrum | Authentic |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (HPLC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (R)-N-FMOC-alpha-Methylphenylalanine sesquihydrate