Learn More
(R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisochinolin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15479475
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115962-35-1
Summenformel C15H18NO4
Molekulargewicht (g/mol) 276.31
MDL-Nummer MFCD00143818
InChI-Schlüssel HFPVZPNLMJDJFB-GFCCVEGCSA-M
Synonym boc-d-tic-oh, r-2-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, n-boc-d-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3r-2-tert-butoxy carbonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, r---n-boc-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, 3r-2-tert-butoxycarbonyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-3-carboxylic acid, r---2-tertbutoxycarbonyl-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, boc-d-tic, ambotzbaa1055
PubChem CID 688607
IUPAC-Name (3R)-2-[(2-Methylpropan-2-yl)Oxycarbonyl]-3,4-Dihydro-1H-Isochinolin-3-Carbonsäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CC2=CC=CC=C2C[C@@H]1C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (R)-N-Boc-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 277.32
Reinheit (%) 98%