Learn More
R&D Systems™ Tyrosine Phosphatase Substrate I, DADEY(PO3)LIPQQG
Substrate for PTP1B, TC-PTP, SHP-2, and Tyrosine Phosphatase
Marca:  R&D Systems™ ES006
Código de producto. 18379037
  • 350.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 08-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Enzymatic cleavage of this substrate liberates inorganic phosphate, which can be measured in dye binding assays, such as the malachite green method
  • Synthetic phosphopeptide corresponding to amino acids 988 - 998 of the mature EGF receptor
  • Derived from an autophosphorylation site at Y992 of EGFR
  • Purity 98% based on HPLC analysis
  • Dissolves in water
Especificaciones
Especificaciones
Lyophilisiert
Predicted MW: 1328.32 Da
Samples are stable for up to twelve months from date of receipt at -20° C to -70° C. The substrate can be aliquotted and stored -20° C to -70° C in a manual defrost freezer for one month. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Protect from exposure to direct light.
Lyophilized from a stock solution in distilled water.
Purity: >95%, by HPLC, Source: Synthetic
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado