Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human MMP-3 Western Blot Standard Protein
Extensive quality control produces lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Western Blot
Marke: R&D Systems™ WBC015
168.46 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Recombinant Human MMP-3 Western Blot Standard Protein has been validated for the following applications: Western Blot.Spezifikation
Western Blot | |
MMP-3 Western Blot Standard | |
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Unconjugated | |
MMP-3 |
4314 | |
1 Vial | |
MMP3 | |
Recombinant |
Berichtigung von Produktinhalten