Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human/Mouse/Rat Activin A Protein
CHO derived
422.00 CHF - 9580.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer P08476
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bioactivity
Gen-ID (Entrez) 3624
Molekulargewicht M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Name Activin A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Zusammensetzung Preis Menge & Verfügbarkeit  
18779716
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
338-AC-01M
1 mg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
9580.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18177420
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
338-AC-010
10 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
422.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18757186
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
338-AC-01M/CF
1 mg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
9580.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18375577
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
338-AC-050/CF
50 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
1105.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18126750
Unterlagen ansehen
R&D Systems™
338-AC-050
50 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
1105.00 CHF
50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18117780
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
R&D Systems™
338-AC-010/CF
10 μg Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA.
422.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Measured by its ability to induce hemoglobin expression in K562 human chronic myelogenous leukemia cells. Schwall, R.H. et al. (1991) Method Enzymol. 198:340. The ED50 for this effect is 0.2-1.2 ng/mL.
Spezifikation
Spezifikation
P08476
3624
Activin A
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
<0.01 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Unconjugated
Reconstitute at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.
Activin A
Bioactivity
M.W. (Observed): 14 kDa, reducing conditions 24 kDa, non-reducing conditions; M.W. (theoretical): 13 kDa (monomer)
Chinese Hamster Ovary cell line, CHO-derived Activin A protein Gly311-Ser426
Disulfide-linked homodimer
INHBA
Recombinant
>95%, by SDS-PAGE with silver staining.