Learn More
R&D Systems™ Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK
Used as cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. R&D Systems Caspase-6 Inhibitor Z-VEID-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
Marke: R&D Systems™ FMK006
266.08 CHF gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying Caspase activity
- Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
- Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. | |
Caspase-6 | |
Z-VEID-FMK |
1 mg | |
652Da | |
Lyophilisiert |
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.