Learn More
R&D Systems™ Caspase-1/ICE Inhibitor Z-WEHD-FMK
Used as cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. R&D Systems Caspase-1/ICE Inhibitor Z-WEHD-FMK binds to the active site of activated proteases irreversibly and inhibits apoptosis.
Marke:  R&D Systems™ FMK002
Artikelnummer. 18168590
  • 341.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Fluoromethyl ketone (FMK)-derivatized peptides are useful tools for studying caspase activity
  • Used in tissue cultures to inhibit apoptosis at final working concentrations of 50nM to 100μM
  • Regulated by a variety of stimili, including APAF1, CFLAR/FLIP, NOL3/ARC, IAP, BIRC1/NAIP, BIRC2/cIAP-1, BIRC3/cIAP-2, BIRC4/XIAP, BIRC5/Survivin and BIRC7/Livin
Spezifikation
Spezifikation
Store the unopened product at -20 to -70° C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Caspase-1
Z-WEHD-FMK
1 mg
877Da
Lyophilisiert
Nur für Forschungszwecke Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.