missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Corticosterone Parameter Assay Kit
Corticosterone Parameter Assay Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke: R&D Systems™ KGE009
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The Corticosterone Parameter Assay Kit quantifies multi-species Corticosterone in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), edta plasma (50 ul), heparin plasma (50 ul), urine (10 ul).
Spezifikation
0.10 - 25ng/mL | |
Corticosterone | |
Biotin | |
96-Well Streifenplatte | |
Corticosterone in Human, Mouse, and Rat Samples | |
Multi-species | |
1 Kit | |
Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date. |
0.047ng/mL | |
Solid Phase Competitive ELISA | |
< 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. | |
Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Serum, Urin | |
ELISA | |
0.103-25ng/mL | |
Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL),Urine (10uL) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
R&D Systems™ Corticosterone Parameter Assay Kit > 1 Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur