missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ R 7050
Inhibitor of TNF-α receptor 1 signaling
238.00 CHF - 876.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >98% |
---|---|
Produkttyp | R 7050 |
Molekulargewicht | 380.77 |
Hemmstoffe | R 7050 |
Beschreibung
Inhibitor of TNF-α receptor 1 (TNFR1) signaling; blocks TNFR1 association with TRADD and RIP1. Inhibits TNF-α-induced NF-κB and MAPK signaling pathway activation. Attenuates intracerebral hemorrhage-induced neurovascular injury in mice.Spezifikation
>98% | |
R 7050 | |
380.77 | |
R 7050 |
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Tocris Bioscience™ R 7050