Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit manuellem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
10320.00 CHF - 18330.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Manuelle Hebefunktion
Spannung 220/240 V
Kapazität (metrisch) 1000 mL
Geschwindigkeit 280 U/min
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur bis 95 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Enthält Montageart der Glaswaren Display Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Montageart der Glaswaren Display Preis Menge & Verfügbarkeit  
15450993
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111VS21
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15501250
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111VP11
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15511250
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111VP21
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15521250
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111VS11
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15531240
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111CP01
Kein Umlaufkühler Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15561240
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111CS01
Kein Umlaufkühler Kühlfalle (Kondensator und Auffangkolben mit P+G-LT Beschichtung) I-300, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15591240
Unterlagen ansehen
BUCHI
11SR300111VP01
Kein Umlaufkühler Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • R-300 meets the highest expectations in convenience and versatility
  • Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Hebefunktion
1000 mL
Raumtemperatur bis 95 °C
220/240 V
280 U/min
SJ 29/32