Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit manuellem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marke:  BUCHI 11SR300111VP21
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15511250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
  • Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Spezifikation
Spezifikation
Manuelle Hebefunktion
1000 mL
Raumtemperatur bis 95 °C
F-308: Kühlleistung 900 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C))
SJ 29/32
220/240 V
280 U/min
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox)
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung)