Learn More
BUCHI R-300 Systeme mit manuellem Hub – 1.000 ml
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
Marke: BUCHI 11SR300111VP11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der R-300 erfüllt höchste Ansprüche an Komfort und Vielseitigkeit
- Durch das modulare Design kann der Rotavapor™ R-300 auf ein vollständig integriertes System erweitert werden, wobei jede Komponente über eine zentrale Schnittstelle gesteuert wird.
Spezifikation
Manuelle Hebefunktion | |
1000 mL | |
Raumtemperatur bis 95 °C | |
F-305: Kühlleistung 550 W (bei 15 °C (-10 °C bis +25 °C)) | |
SJ 29/32 |
220/240 V | |
280 U/min | |
I-300 Pro, mit Woulff-Flasche (einschließlich VacuBox) | |
Vertikal (Kondensator und Auffangkolben mit P+G Beschichtung) |