Learn More
Alfa Aesar™ (R)-(+)-3-Chlor-1-Phenyl-1-Propanol, 98 %
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (R)-(+)-3-Chloro-1-phenyl-1-propanol |
Schmelzpunkt | 58°C to 60°C |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 5250766 |
Optische Drehung | +26° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 170.64 |
Reinheit (%) | 98% |